Få mere at vide
Fosfluconazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Fosfluconazole is a prodrug of Fluconazole that is widely used as an antifungal agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosfluconazole |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 194798-83-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H13F2N6O4P |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 6.2 mg/mL (16.05 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | FC1=CC=C(C(CN2N=CN=C2)(OP(O)(O)=O)CN3N=CN=C3)C(F)=C1 |
| Vis mere |