Få mere at vide
Fosetylaluminium (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30135532
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135532 1 g
30135831 100 mg
17973965 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7274501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39148-24-8
Molekylær formel 3 C2 H6 O3 P . Al
Molekylvægt (g/mol) 354.1
Synonym Phosphonic acid, monoethyl ester, aluminum salt (9CI), Aliette, Aliette 80WG, Aliette Flash, Aliette WDG, Aliette WP, Alliete, Aluminum tris(O-ethylphosphonate), Aluminum tris(ethyl phosphite), Chipco Aliette Signature, Chipco Signature, EXP 1659, Efal, Efal 50, Efosite Al, Ephal, Fosethyl Al, Fosetyl Al, Fosetyl aluminum, LS 74-783, Phosethyl Al, Signature 80 WDG, Sinophos, Yilinlu, Fosetyl Aluminium Salt, Fosetyl Aluminium
IUPAC navn aluminium; ethoxyphosphinat
SMIL [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosetyl-aluminium
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Formel vægt 353.9979