Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosetyl-aluminium |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. opløsning: 120 g/l (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløseligt i acetonitril, propylen, glycol |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Formel vægt | 354.11 |