Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosetyl-aluminium
Artikelnummer. 17201196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17201196 25 g
17211196 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201196 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467280250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39148-24-8 | C6H15AlO9P3, C6H18AlO9P3 | 351.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39148-24-8
Molekylær formel C6H15AlO9P3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosetyl-aluminium
Mængde 25 g
Opløselighed Opløselighed aq. opløsning: 120 g/l (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløseligt i acetonitril, propylen, glycol
Smeltepunkt >300,0 °C
Formel vægt 354.11
InChI nøgle OIPMQULDKWSNGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Al+3].CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O
IUPAC navn aluminium(3+) tris((phosphooxy)ethane)
Molekylvægt (g/mol) 351.08