Få mere at vide
Fosetyl-aluminium 100 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311327
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311327 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311327 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13940000WA100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosetyl-aluminium
CAS 39148-24-8
Analyt- eller komponentnavne Fosetyl-aluminium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 3 C2 H6 O3 P . Al
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
SMIL [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-]
IUPAC navn aluminium; ethoxyphosphinat
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 354.1
Mængde 1 ml
Formel vægt 353,9979 g/mol