Få mere at vide
Foscarnet natriumhexahydrat, TRC
Artikelnummer. 17950735
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17950735 5 g
17923245 100 mg
17942295 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17950735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7274005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34156-56-4
Molekylær formel C O5 P . 3 Na . 6 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 300.04
Synonym Foscarnet sodium hexahydrate, Trisodium phosphonatoformate hexahydrate, Phosphinecarboxylic acid, 1,1-dihydroxy-, 1-oxide, sodium salt, hydrate (1:3:6), Formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate (8CI), Phosphinecarboxylic acid, dihydroxy-, oxide, trisodium salt, hexahydrate (9CI), Trisodium phosphonoformate hexahydrate
IUPAC navn trisodium; phosphonatoformate; Hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P(=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Foscarnet sodium hexahydrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
Formel vægt 299.981