Få mere at vide
Fosaprepitant Dimeglumine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosaprepitant Dimeglumine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22F7N4O6P.2C7H17NO5/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)40-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)33(6-7-39-20)11-18-31-21(35)34(32-18)41(36,37)38;2*1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H,31,32,35)(H2,36,37,38);2*4-13H,2-3H2,1H3/t12-,19+,20-;2*4-,5+,6+,7+/m100/s1 |
| Formel vægt | 1004.3379 |