Få mere at vide
Fosaprepitant Dibenzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosaprepitant Dibenzyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H34F7N4O6P/c1-24(28-18-29(36(39,40)41)20-30(19-28)37(42,43)44)54-34-33(27-12-14-31(38)15-13-27)47(16-17-51-34)21-32-45-35(49)48(46-32)55(50,52-22-25-8-4-2-5-9-25)53-23-26-10-6-3-7-11-26/h2-15,18-20,24,33-34H,16-17,21-23H2,1H3,(H,45,46,49)/t24-,33+,34-/m1/s1 |
| Formel vægt | 794.21 |