Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix naturglas dispensere
Volumen (metrisk):
10 til 50 ml
2 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til dispensering af alle kemikalier - inklusive opløsningsmidler - der ikke angriber polypropylen og ikke krystalliserer. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensere leveres med et glasstempel.
- Synlig dispenseringsprocedure
- Let at bruge lydstyrkeindstillingssystem
- Ventilblok af polypropylen med FIX-adapter
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.60% |
| Produkttype | Analog flaskedispenser |
| Farve | Neutral |
| Kanaler | 1 |
| Materiale | PTFE, Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 10 til 50 ml |
| Inkrementer | 1 mL |