Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix naturglas dispensere
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
10 til 50 ml
2 til 10 ml
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Til dispensering af alle kemikalier - inklusive opløsningsmidler - der ikke angriber polypropylen og ikke krystalliserer. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensere leveres med et glasstempel.
- Synlig dispenseringsprocedure
- Let at bruge lydstyrkeindstillingssystem
- Ventilblok af polypropylen med FIX-adapter
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | 0.60% |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 2 til 10 ml |
| Inkrementer | 0.2 mL |