Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- og metalsprøjte med Luer-spids
Artikelnummer. 10311032
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10311032 5 mL Hver
10126260 30 mL Hver
10321032 2 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10311032 Leverandør Poulten & Graf GmbH Leverandørnr. 7 20233
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- og metalsprøjte med Luer-spids bruges til at måle og dispensere væsker.
  • Med Luer spids
  • Med stålstempel
  • Udskiftelig
  • Kun til teknisk brug
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Neutralt glas, Neutralt glas (tønde), Forniklet messing (spids), Stål (stempel)
Farve Klar
Oversigt Glas- og metalsprøjte med Luer-spids
Latex fri Ja
Produkttype Glas og metal sprøjte
Engangs Genanvendelig
Gradueringer Ravgul
Model- Glas og metal sprøjte
Mængde 1
Volumen (metrisk) 5 mL
Tilslutningstype Luer Tip
Uddannet Ja