Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- og metalsprøjte med Luer-Lock-spids
Artikelnummer. p-7116433
Volumen (metrisk):
20 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10333951
Brand: Poulten & Graf GmbH 7 24041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- og metalsprøjte med Luer-Lock-spids bruges til at måle og dispensere væsker.
  • Med Luer-lock spids
  • Med stålstempel
  • Udskiftelig
  • Kun til teknisk brug
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Neutralt glas, Neutralt glas (tønde), Forniklet messing (spids), Stål (stempel)
Farve Klar
Oversigt Glas- og metalsprøjte med Luer-Lock-spids
Latex fri Ja
Produkttype Glas og metal sprøjte
Engangs Genanvendelig
Gradueringer Ravgul
Model- Glas og metal sprøjte
Mængde 1
Volumen (metrisk) 20 mL
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja