Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- og metalsprøjte med Luer-Lock-spids
Volumen (metrisk):
20 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med Luer-lock spids
- Med stålstempel
- Udskiftelig
- Kun til teknisk brug
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Neutralt glas, Neutralt glas (tønde), Forniklet messing (spids), Stål (stempel) |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Glas- og metalsprøjte med Luer-Lock-spids |
| Latex fri | Ja |
| Produkttype | Glas og metal sprøjte |
| Engangs | Genanvendelig |
| Gradueringer | Ravgul |
| Model- | Glas og metal sprøjte |
| Mængde | 1 |
| Vis mere |