Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-spids sprøjte i glas
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Overholder CE EN 46001 standarder
- Autoklaverbar ved 134 °C
- Konstrueret af Durobax™ glas
- Med permanent rav graduering
- Syre- og alkalibestandig
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | CE EN 46001 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Oversigt | Rav graduering |
| Produkttype | Luer-spids sprøjte i glas |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Tilslutningstype | Luer Tip |
| Uddannet | Ja |