Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-spids sprøjte i glas
Artikelnummer. 10281771
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10281771
Brand: Poulten Graf™ 7 10237
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremragende til medicinal-, kosmetik- og bioteknologiske industrier. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Alle glas Luer-Tip sprøjter kommer med et udskifteligt stempel.
  • Overholder CE EN 46001 standarder
  • Autoklaverbar ved 134 °C
  • Konstrueret af Durobax™ glas
  • Med permanent rav graduering
  • Syre- og alkalibestandig
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CE EN 46001
Materiale Borosilikatglas
Oversigt Rav graduering
Produkttype Luer-spids sprøjte i glas
Gradueringer 0.2 mL
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 10 mL
Tilslutningstype Luer Tip
Uddannet Ja