Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-Lock sprøjte i hele glas
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Complies with CE EN 46001 standards
- Constructed from Durobax™ glass
- With permanent amber graduation
- Acid and alkali resistant
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | CE EN 46001 |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Oversigt | Amber graduation |
| Produkttype | All Glass Luer-lock Syringe |
| Gradueringer | 2 mL |
| Mængde | 1/Ea. |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Tilslutningstype | Luer Lock |
| Uddannet | Yes |