Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-Lock sprøjte i hele glas
Artikelnummer. 10252111
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10252111
Brand: Poulten Graf™ 7 14037
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan autoklaveres ved 134 °C. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Alle glas Luer-Lock sprøjter kommer med et udskifteligt stempel.
  • Overholder CE EN 46001 standarder
  • Konstrueret af Durobax™ glas
  • Med permanent rav graduering
  • Syre- og alkalibestandig
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CE EN 46001
Materiale Borosilikatglas
Oversigt Rav graduering
Produkttype Luer-lock sprøjte i hele glas
Gradueringer 0.2 mL
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 10 mL
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja