Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-Lock sprøjte i hele glas
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Overholder CE EN 46001 standarder
- Konstrueret af Durobax™ glas
- Med permanent rav graduering
- Syre- og alkalibestandig
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | CE EN 46001 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Oversigt | Rav graduering |
| Produkttype | Luer-lock sprøjte i hele glas |
| Gradueringer | 1 mL |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 30 mL |
| Tilslutningstype | Luer-lås |
| Uddannet | Ja |