Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIFIX™ Safety S dispenser
Volumen (metrisk):
20 til 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til dispensering af stærke rygende syrer og meget slidende væsker
- Ingen metalfjeder
- Ingen forurening af doseringsvæsken
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.6% |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | DA ISO 8655-5 |
| Oversigt | OPTIFIX SAFETY S Dispenser |
| Materiale | PTFE |
| Volumen (metrisk) | 20 til 100 ml |
| Inkluderer | 2 PTFE-adaptere GL 40 og GL 45 |
| Inkrementer | 2 mL |
| Model- | OPTIFIX SAFETY S Dispenser |
| Vis mere |