Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sikkerhedsdispenser
Artikelnummer. 11768286
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 50 ml
2 til 10 ml
2,0 til 10 ml
20 til 100 ml
6 til 30 ml
Inkluderer:
PTFE-belagt stempel, stophane og ventilationsventil
PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe
Stærkt PTFE-indkapslet specialstempel
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11768286 0,4 til 2 ml PTFE-belagt stempel, stophane og ventilationsventil Hver
10252371 0,4 til 2 ml PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe Hver
10684321 2,0 til 10 ml PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe Hver
10654151 10 til 50 ml PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe Hver
10058720 20 til 100 ml PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe Hver
10314121 1 til 5 ml PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe Hver
10549491 6 til 30 ml PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe Hver
10469652 2 til 10 ml Stærkt PTFE-indkapslet specialstempel Hver
10719212 2 til 10 ml PTFE-belagt stempel, stophane og ventilationsventil Hver
11778286 6 til 30 ml PTFE-belagt stempel, stophane og ventilationsventil Hver
11788286 10 til 50 ml PTFE-belagt stempel, stophane og ventilationsventil Hver
11792358 1 til 5 ml Stærkt PTFE-indkapslet specialstempel Hver
10341222 1 til 5 ml PTFE-belagt stempel, stophane og ventilationsventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11768286 Leverandør Poulten Graf™ Leverandørnr. 101 10727S
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til dispensering af stærke syrer og aggressive kemikalier (ingen HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sikkerhedsdispensere har en dispensercylinder af glas og et PTFE-indkapslet stempel med tætningslæbe.
  • Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
  • Med certifikat, individuelt nummereret
  • Glasdispenseringscylinder er belagt med plast for at give brudbeskyttelse
  • Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
  • Graduering på skalaen er laseret og let at læse
  • Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Tekniske data
Produkttype Outfix Sikkerhed
Volumen (metrisk) 0,4 til 2 ml
Inkluderer PTFE-belagt stempel, stophane og ventilationsventil