Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sikkerhedsdispenser
Volumen (metrisk):
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 50 ml
2 til 10 ml
2,0 til 10 ml
20 til 100 ml
6 til 30 ml
Inkluderer:
PTFE-belagt stempel, stophane og ventilationsventil
PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe
Stærkt PTFE-indkapslet specialstempel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til dispensering af stærke syrer og aggressive kemikalier (ingen HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sikkerhedsdispensere har en dispensercylinder af glas og et PTFE-indkapslet stempel med tætningslæbe.
- Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
- Med certifikat, individuelt nummereret
- Glasdispenseringscylinder er belagt med plast for at give brudbeskyttelse
- Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
- Graduering på skalaen er laseret og let at læse
- Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Analog flasketop sikkerhedsdispenser |
| Kanaler | 1 |
| Materiale | PTFE, Glas |
| Volumen (metrisk) | 2,0 til 10 ml |
| Inkluderer | PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe |