Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sikkerhedsdispenser
Artikelnummer. 10469652
Volumen (metrisk):
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 50 ml
2 til 10 ml
2,0 til 10 ml
20 til 100 ml
6 til 30 ml
Inkluderer:
PTFE-belagt stempel, stophane og ventilationsventil
PTFE-indkapslet stempel, tætningslæbe
Stærkt PTFE-indkapslet specialstempel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10469652
Brand: Poulten Graf™ 101 10638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til dispensering af stærke syrer og aggressive kemikalier (ingen HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sikkerhedsdispensere har en dispensercylinder af glas og et PTFE-indkapslet stempel med tætningslæbe.
  • Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
  • Med certifikat, individuelt nummereret
  • Glasdispenseringscylinder er belagt med plast for at give brudbeskyttelse
  • Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
  • Graduering på skalaen er laseret og let at læse
  • Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Tekniske data
Produkttype Optifix
Volumen (metrisk) 2 til 10 ml
Inkluderer Stærkt PTFE-indkapslet specialstempel