Få mere at vide
Poulten Graf™ FORTUNA™ Borosilikatglas Klasse A målekolber med glasprop
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
Lukkestørrelse:
NS 10/19
Farve:
Blå graduering
Blue Graduation
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Overholder EN ISO 1042:1999 standarder
- Syre- og alkalibestandige ringmærker og påskrifter
- Udskiftelig prop
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelse godkendt, EN ISO 1042:1999 |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Farve | Blå graduering |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Tolerance | ±0,04 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Lukketype | Prop |
| Vis mere |