Få mere at vide
Forskolin, (fra Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476071 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476071 25 mg 25mg
11446071 1 mg 1mg
11456071 5 mg 5mg
11466071 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11476071 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219066925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4435.00 DKK
    4223.57 DKK / 25mg
    Spare 211.43 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 66575-29-9
Molekylær formel C22H34O7
Molekylvægt (g/mol) 410.507
MDL nummer MFCD00082317
InChI nøgle OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonym forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC navn [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-[f]chrom-benzoacetat
SMIL CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Forskolin
Navn note fra Coleus forskohlii
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.9775
Mængde 25 mg
Formel vægt 410.5
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Forskoli
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.