Få mere at vide
Forskolin (fra Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10615445
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10615445 50 mg Ravgult glas 50mg
11453074 1 mg Ravgult glas 1mg
11473074 5 mg Ravgult glas 5mg
11463074 10 mg Ravgult glas 10mg
10556394 25 mg Ravgult glas 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10615445 Leverandør Fisher Bioreagents Leverandørnr. BP252050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Forskolin er et molekylærbiologisk reagens. Forskolin fungerer som et antihypertensivum og vasodilator. Adenylcyclase aktivator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66575-29-9
Molekylær formel C22H34O7
Molekylvægt (g/mol) 410.507
InChI nøgle OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonym forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC navn [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-[f]chrom-benzoacetat
SMIL CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Forskolin
Navn note Fra Coleus forskohlii
Farve Hvid
Emballage Ravgult glas
Mængde 50 mg
Merck Index 15, 2460
Formel vægt 410.5
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Forskolin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.