Få mere at vide
Forskolin, 98+%
Artikelnummer. 15435559
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435559 10 mg 10mg
15445559 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63292.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1783.61 DKK
    1604.65 DKK / 10mg
    Spare 178.96 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Forskolin, CAS # 66575-29-9, er en diterpenoidforbindelse isoleret fra indisk Coleus, som virker som en stærk aktivator af adenylatcyklasesystemet. | CAS: 66575-29-9 | C22H34O7 | 410,507 g/mol
Forskolin virker som en adenylylcyclase-aktivator. Det bruges til behandling af hypertension, astma, eksem, psoriasis, hjertesvigt, angina, mavepine, mave- og tarmspasmer. Det spiller også en vigtig rolle i behandlingen af gigt, hjerte-, blod- og kredsløbssygdomme samt kræft. Det bruges til at fremkalde menstruation og som p-pille.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Forskolin is a diterpenoid and cyclic ketone, found naturally as a plant metabolite
• It is a protein kinase A agonist and a cyclic ketone • Forskolin is an antihypertensive and muscle relaxant; it can also promote the release of pituitary hormones and prevent platelet aggregation
Application
• Forskolin assists in neuron differentiation in vitro
• Useful for studies of cell metabolism and development; there is some evidence of its usefulness in the study of glaucoma
• It is intended for cell culture and biochemistry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66575-29-9
Molekylær formel C22H34O7
Molekylvægt (g/mol) 410.507
MDL nummer MFCD00082317
InChI nøgle OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonym forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC navn [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate
SMIL CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Forskolin
Farve White
Mængde 10 mg
Beilstein 1692716
Merck Index 14,2476
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,dimethylsulfoxide and chloroform; Insolule in water.
Formel vægt 410.51
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Solid