Få mere at vide
R&D Systems™ Forskolin
Artikelnummer. 18734277
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18734277 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18734277 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. TB1099RMU/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3810.00 DKK
    3599.40 DKK / 10mg
    Spare 210.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Forskolin synthesized to Ancillary Material Grade
TB1099-RMU is an Ancillary Material Grade version of Forskolin (Cat. No. 1099). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3 R,4 aR,5 S,6 S,6 AS,10 S,10 aR,10 bS)-5-(Acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-6,10,10 b-trihydroxy-3,4 A,7,7,10 A-pentamethyl-1 H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one
CAS 66575-29-9
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Mål Adenylyl Cyclase Activators
Molekylær formel C22H34O7
Renhed 0.98