Få mere at vide
Emma Safety Footwear Fornax sikkerhedssko
Artikelnummer. 15998261
Skift visning
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15998261 49 1 par
15998251 39 1 par
15908261 40 1 par
15918261 41 1 par
15928261 42 1 par
15938261 43 1 par
15948261 44 1 par
15958261 45 1 par
15968261 46 1 par
15978261 47 1 par
15988261 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15998261 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM15884849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1559.25 DKK
    976.50 DKK / 1 par
    Spare 582.75 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Ekstra høje støvler for ekstra beskyttelsesniveauer med varme- og kuldeisolerede (HI og CI). Ankelbeskyttelse med ekstra polstring giver en mere behagelig følelse og bedre pasform. Fornax er meget let at tage på og af; de lodrette øjer på skoen gør snørebånd meget enkelt.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Varme og kulde isoleret
  • 3M™ Reflekterende striber
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Fornax
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 49
Tå materiale Stål