Få mere at vide
Emma Safety Footwear Fornax sikkerhedssko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
- Varme og kulde isoleret
- 3M™ Reflekterende striber
- Fuldnarvet læder konstruktion
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Design | Fornax |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 48 |
| Tå materiale | Stål |