Få mere at vide
Emma Safety Footwear Fornax sikkerhedssko
Artikelnummer. 15918261
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15918261
Brand: Emma Safety Footwear MM15884841
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra høje støvler for ekstra beskyttelsesniveauer med varme- og kuldeisolerede (HI og CI). Ankelbeskyttelse med ekstra polstring giver en mere behagelig følelse og bedre pasform. Fornax er meget let at tage på og af; de lodrette øjer på skoen gør snørebånd meget enkelt.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Varme og kulde isoleret
  • 3M™ Reflekterende striber
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Fornax
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 41
Tå materiale Stål