Få mere at vide
Formylkynurenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tryptophan impurity E |
| CAS | 3978-11-8 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, α-amino-2-(formylamino)-γ-oxo-, (αS)-, Alanine, 3-(N-formylanthraniloyl)-, L- (8CI), Benzenebutanoic acid, α-amino-2-(formylamino)-γ-oxo-, (S)-, (αS)-α-Amino-2-(formylamino)-γ-oxobenzenebutanoic acid, (S)-2-Amino-4-(2-formamidophenyl)-4-oxobutanoic acid, Formylkynurenine, Kynurenine, N'-formyl-, N-Formyl-L-kynurenine, N-Formylkynurenine, NSC 334199, N'-Formyl-L-kynurenine, N'-Formylkynurenine, (2S)-2-amino-4-(2-formamidophenyl)-4-oxobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-(2-formamidophenyl)-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.224 |
| Formel vægt | 236.0797 |