Få mere at vide
Formylhydrazine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31111035
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31111035 5 g
31107605 10 g
31092751 100 g
31092400 500 g
31110728 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31111035 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1315215g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formylhydrazine
CAS 624-84-0
Molekylær formel CH4N2O
MDL nummer MFCD00007589
Mængde 5 g
SMIL NNC=O
Molekylvægt (g/mol) 60.06
Procent renhed 98%