Få mere at vide
Formylglycinamide Ribotide (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30392021
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30392021 0.5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 30392021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7004420.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formylglycinamide Ribotide
CAS 349-34-8
Molekylær formel C8 H15 N2 O9 P
Mængde 0.5 mg
Synonym 2-(Formylamino)-N-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)acetamide, 2-Formamido-N-β-D-ribofuranosylacetamide 5'-(Dihydrogen phosphate), 5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide, FGAR, Formylglycinamide Ribonucleotide, N-Formylglycinamide Ribonucleotide, Phosphoribosylformylglycinamide, α-N-Formylglycinamide Ribonucleotide
InChI formel InChI=1S/C8H15N2O9P/c11-3-9-1-5(12)10-8-7(14)6(13)4(19-8)2-18-20(15,16)17/h3-4,6-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)(H2,15,16,17)/t4-,6-,7-,8?/m1/s1
SMIL O[C@H]1[C@@H](O)C(NC(=O)CNC=O)O[C@@H]1COP(=O)(O)O
IUPAC navn [(2R,3S,4R)-5-[(2-formamidoacetyl)amino]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 314.187
Formel vægt 314.052