Få mere at vide
Formyl Meldrum’s Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formyl Meldrum's Acid |
| CAS | 15568-87-3 |
| Molekylær formel | C7H8O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-(Hydroxymethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, (Hydroxymethylene)-malonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O5/c1-7(2)11-5(9)4(3-8)6(10)12-7/h3,8H,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)OC(=O)C(=CO)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | 5-(hydroxymethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.14 |
| Formel vægt | 172.0372 |