missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Formyl Ciprofloxacin, TRC

Artikelnummer. 30136586
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136586 25 mg
30135144 5 mg
30007051 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF69895025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 93594-39-9
Molekylær formel C18 H18 F N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 359.35
Synonym 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, BAY-p 9357, N-Formylciprofloxacin
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)C=O)c(F)cc3C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Formyl Ciprofloxacin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26)
Formel vægt 359.1281
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.