missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Formyl Ciprofloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formyl Ciprofloxacin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26) |
| Formel vægt | 359.1281 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?