Få mere at vide
Sartorius™ Formulering VI Q-App til Cubis™ MSA Balancer
Shop alle Sartorius produkter
:
Formulering V1
Beskrivelse
Tilpas a Cubis MSA laboratorievægt til enhver tid ved at downloade specifikke applikationer, kaldet Q-Apps, direkte til vægten.
- Når de er installeret, guider Q-Apps brugerne trin-for-trin gennem en specifik veje-workflow
- Integrering af SOP'er direkte i Cubis tilpasser balancen til en proces
- Fungerer som indlejret software, hvor der kræves færre valideringskrav
- YAPPOF: Formulering VI– en simpel formulering med integreret opskriftshukommelse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Cubis™ MSA Serie balance |
| Til brug med (applikation) | Enkel formulering med integreret opskriftshukommelse |
| Produktlinje | Cubis™ Q-Apps |
| Type | Q-App-licens |