Få mere at vide
Formothion 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317013
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30317013 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30317013 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA13920000AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formothion
CAS 2540-82-1
Analyt- eller komponentnavne Formothion
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H12 N O4 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with N-formyl-2-mercapto-N-methylacetamide (8CI), Aflix, Anthio, Anthio 25, Anthio 33, CP 53926, ENT 27257, Formothion, O,O-Dimethyl S-(N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, O,O-Dimethyl dithiophosphorylacetic acid N-methyl-N-formylamide, O,O-Dimethyl phosphorodithioate N-formyl-2-mercapto-N-methylacetamide S-ester, S 6900, S 6900 (insecticide), S-(N-Formyl-N-methylcarbamoylmethyl) O,O-dimethyl phosphorodithioate, Toprose
InChI formel InChI=1S/C6H12NO4PS2/c1-7(5-8)6(9)4-14-12(13,10-2)11-3/h5H,4H2,1-3H3
Løsningstype Single Solution
SMIL COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C)C=O
IUPAC navn 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-formyl-N-methylacetamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 257.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 256.9945 g/mol