Få mere at vide
Formoterol (mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formoterol (mixture of diastereomers) |
| CAS | 128954-45-0 |
| Molekylær formel | C19 H24 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22) |
| SMIL | COc1ccc(CC(C)NCC(O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1 |
| IUPAC navn | N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl]phenyl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.4 |
| Formel vægt | 344.1736 |