missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Formoterol Fumarate(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30133200
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133200 100 mg
30007699 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF693401100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 169375-55-7
Molekylær formel C19H24N2O4 • C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 460.48
Synonym N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-formamide (2E)-2-Butenedioate Salt, Formoterol Hemifumarate
IUPAC navn N-(2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamide fumaric acid
SMIL OC(CNC(C)CC1=CC=C(OC)C=C1)C2=CC=C(O)C(NC=O)=C2.O=C(/C=C/C(O)=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Formoterol Fumarate (Mixture of Diastereomers)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O4.C4H4O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Formel vægt 460.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.