missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Formoterol Fumarate Dihydrate, TRC

Artikelnummer. 30041221
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041221 25 mg
30041218 100 mg
30040817 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF69340025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 183814-30-4
Molekylær formel 2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O
Molekylvægt (g/mol) 840.91
Synonym Formoterol Fumarate Dihydrate, Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, rel-, (2E)-2-butenedioate (2:1), hydrate (1:2), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, rel-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt), dihydrate (9CI), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (R*,R*)-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), dihydrate
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(2R)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl]phenyl]formamide;dihydrate
SMIL O.O.COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Formoterol fumarate dihydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m11.../s1
Formel vægt 840.3793
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.