Få mere at vide
Formoterol EP Impurity G (as Hydrochloride), Mikromol
Artikelnummer. 30461189
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461189 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461189 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0447.070025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Formoterol EP Impurity G (as Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyamphetamine (hydrochloride)
CAS 3706-26-1
Analyt- eller komponentnavne 4-Methoxyamphetamine (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. G (EP), Formoterol Imp. G (EP), (2RS)-1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. G (EP) as Hydrochloride, PMA HCl, p-Methoxyamphetamine Hydrochloride, Formoterol Related Compound G as Hydrochloride, Formoterol Fumarate Dihydrate Impurity G as Hydrochloride, Formoterol Impurity G as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.COc1ccc(CC(C)N)cc1
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 201.693
Mængde 25 mg
Formel vægt 201.092 g/mol