Få mere at vide
Formoterol-D6 (Major) (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30406675
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30406675 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30406675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6934021MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-Formoterol-D6 (Major)
CAS 1020719-45-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19H18D6N2O4
Mængde 1 mg
Synonym Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[1-[(4-methoxyphenyl)methyl-d2]ethyl-1,2,2,2-d4]amino]ethyl]phenyl]-
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/i1D3,9D2,13D
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(O)c(NC=O)c1)C([2H])([2H])c2ccc(OC)cc2
Molekylvægt (g/mol) 350.44
Formel vægt 350.2113
Procent renhed >95