Få mere at vide
Formononetin, TRC
Artikelnummer. 30132416
Skift visning
Mængde:
5 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132416 1 g
30132729 5 g
17972395 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6932001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485-72-3
Molekylær formel C16 H12 O4
Molekylvægt (g/mol) 268.26
Synonym Formononetin
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMIL COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formononetin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Formel vægt 268.0736