Få mere at vide
Formononetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448888
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16448888 10 mg -
16471496 200 mg -
16422366 500 mg 500mg
16419026 100 mg -
16404787 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16448888 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN018310mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formononetin
CAS 485-72-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O4
Mængde 10 mg
Synonym Biochanin B Flavosil Formononetol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (130.47 mM)
SMIL O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 268.26
Formel vægt 268.26
Procent renhed 97.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease