Få mere at vide
Formononetin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235341 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10235341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342480010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 485-72-3 | C16H12O4 | 268.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formononetin
Navn note 99%
CAS 485-72-3
Smeltepunkt 256,0 °C til 260,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H12O4
MDL nummer MFCD00016948
Mængde 1 g
Merck Index 15, 4271
Synonym formononetin, biochanin b, formononetol, 7-hydroxy-4'-methoxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4'-o-methyldaidzein, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, unii-295dqc67bj, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl
InChI nøgle HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC=C2C1=O
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-on
Molekylvægt (g/mol) 268.27
PubChem CID 5280378
ChEBI CHEBI:18088
Formel vægt 268.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formononetin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.