Få mere at vide
Formononetin 7-O-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30138702
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138702 100 mg
30012677 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF693210100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18524-03-3
Molekylær formel C22 H20 O10
Molekylvægt (g/mol) 444.39
Synonym 3-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 3-(p-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Formononetin Glucuronide, Formononetin-7-O-Glucuronide
SMIL COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O)C(=O)O)ccc3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formononetin 7-O-beta-D-Glucuronide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H20O10/c1-29-11-4-2-10(3-5-11)14-9-30-15-8-12(6-7-13(15)16(14)23)31-22-19(26)17(24)18(25)20(32-22)21(27)28/h2-9,17-20,22,24-26H,1H3,(H,27,28)/t17-,18-,19-,20+,22+/m0/s1
Formel vægt 444.1056