Få mere at vide
Formic Acid in Water, 0.1%, BAKER ANALYZED LC/MS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10771434 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771434 1 L Glass 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10771434 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9826.1000GL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For more routine applications, this LC/MS solvent blend is function-tested and optimized for minimal impurities and interference-free baselines, giving trusted performance in the mobile phase, every time.
High purity solvents/reagents give optimal performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity, and they maximize the sensitivity and detecting power of instrumentation.
  • Application-optimized and function tested to enhance separation power and reproducibility
  • For use in more routine LC/MS applications
  • Tested for ESI+, UV-VIS absorbance, trace metals, residue after evaporation, assay and overall LC/MS suitability
Tekniske data
Absorbans Max. 0.1 at 240nm, Max. 0.01 at 260nm
Kemisk navn eller materiale Formic acid
CAS 64-18-6, 7732-18-5
Smeltepunkt 0°C
Kogepunkt 100°C
Analyseprocentområde 0.095 - 0.105%
Assay Procent Noter v/v
Molekylær formel CH2O2
Lineær formel HCOOH
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)O
IUPAC navn formic acid
Molekylvægt (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Formel vægt 46.03g/mol
Procent renhed 0.1%
Grad BAKER ANALYZED™ LC-MS
Tæthed 1.0g/cm3
Mængde 1 L
Emballage Glass
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning Max. 5 ppm
Damptryk 1.10 hPa (50°C)