Beskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
- prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
- syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
- pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
- reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formic Acid |
| Navn note | For trace analysis |
| pH | Acidic |
| CAS | 64-18-6 |
| Smeltepunkt | 4°C |
| Kogepunkt | ∼100.4°C (1013hPa) |
| Farve | Farveløs |
| Molekylær formel | CH2O2 |
| Lineær formel | HCOOH |
| MDL nummer | MFCD00003297 |
| Vis mere |