Få mere at vide
Formic Acid Solution 0.25M, Certified, for HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10000112 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10000112
Brand: Fisher Chemical J/4200/PB08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 64-18-6
Farve Colorless
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel CH2O2
MDL nummer 3297
Mængde 500 mL
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)O
IUPAC navn formic acid
Molekylvægt (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Fysisk form Liquid